Ácido 2-cloronicotinico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-3-carboxylic acid
A17082.09
A17082.18
A17082.30
A17082.09EA
32.7
EUR
A17082.09
A17082.18
A17082.30
Ácido 2-cloronicotinico ≥99%
Ácido 2-cloronicotinico
Purity: 99%
CAS No.: 2942-59-8
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Melting Point: ca 180° dec.
Beilstein Reference: 119023
Formula:
C₆H₄ClNO₂ Pto. Ebullición: 284 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 180 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006236 Núm. CAS: 2942-59-8 EINECS: 220-937-0 |