Ácido 6-cloronicotinico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
168690050 168690250 168691000
ACRO168690050EA 42 EUR
ACRO168690050 ACRO168690250 ACRO168691000
Ácido 6-cloronicotinico 99%
Ácido 6-cloronicotinico
Formula: C₆H₄ClNO₂
Pto. Ebullición: 284 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 186…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006241
Núm. CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %