Ácido 6-cloronicotinico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
A15620.06 A15620.14 A15620.22
A15620.06EA 42.1 EUR
A15620.06 A15620.14 A15620.22
Ácido 6-cloronicotinico ≥99%
Ácido 6-cloronicotinico
Purity: 99% CAS No.: 5326-23-8 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: ca 192° dec. Beilstein Reference: 115993
Formula: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Pto. Ebullición: 284
Pto. de fusión: ∼ 192 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006241
Núm. CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5