2-Cloro-3-fluoropiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L20022.03
L20022.06
L20022.03EA
35.5
EUR
L20022.03
L20022.06
2-Cloro-3-fluoropiridina ≥97%
2-Cloro-3-fluoropiridina
Purity: 97%
CAS No.: 17282-04-1
Molecular Formula: C5H3ClFN
Formula Weight: 131.54
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5095
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 62-64°/23mm
Beilstein Reference: 1363435
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD03095302
Formula:
C₅H₃ClFN MW: 131,54 g/mol Pto. Ebullición: 62…64 °C (23 mmHg) Densidad: 1,325 Pto. de inflamación: 72 °C (161 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095302 Núm. CAS: 17282-04-1 UN: 2810 ADR: 6.1,II |