2-Cloro-5-fluoropiridina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H27462.06 H27462.03
H27462.06EA 88.6 EUR
H27462.06 H27462.03
2-Cloro-5-fluoropiridina 95%
2-Cloro-5-fluoropiridina
Purity: 95% CAS No.: 31301-51-6 Molecular Formula: C5H3ClFN Formula Weight: 131.54 Flash Point: 42°(108°F) Refractive Index: 1.503 Melting Point: 19° Boiling Point: 74°/38mm UN No.: 2929 MDL No.: MFCD03095332
Formula: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
Pto. Ebullición: 74 °C (38 mmHg)
Pto. de fusión: 19 °C
Densidad: 1,297
Pto. de inflamación: 42 °C (108 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095332
Núm. CAS: 31301-51-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II