2-Cloro-6-fluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3083-25G PC3083-5G
APOSPC3083-25GEA 24.8 EUR
APOSPC3083-25G APOSPC3083-5G
2-Cloro-6-fluoropiridina 98%
2-Cloro-6-fluoropiridina
Formula: C₅H₃ClFN
Número MDL: MFCD00077483
Núm. CAS: 20885-12-5