3-Cloro-2,5,6-trifluoropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L19543.06 L19543.14
L19543.06EA 83.6 EUR
L19543.06 L19543.14
3-Cloro-2,5,6-trifluoropiridina ≥98%
3-Cloro-2,5,6-trifluoropiridina
Purity: 98+% CAS No.: 2879-42-7 Molecular Formula: C5HClF3N Formula Weight: 167.52 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4560 Odour: Unpleasant Boiling Point: 132-134° Beilstein Reference: 1424722 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD03001160
Formula: C₅HClF₃N
Pto. Ebullición: 132…134 °C
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001160
Núm. CAS: 2879-42-7
UN: 1760
ADR: 8,III