2-Cloro-4-iodopiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
378420050 378420250
ACRO378420050EA 55.1 EUR
ACRO378420050 ACRO378420250
2-Cloro-4-iodopiridina 98%
2-Cloro-4-iodopiridina
Formula: C₅H₃ClIN
Pto. de fusión: 41…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861983
Núm. CAS: 153034-86-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown-yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥97.5 %