2-Cloro-5-iodopiridina 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
379070010 379070050 379070250
ACRO379070010EA 53.8 EUR
ACRO379070010 ACRO379070050 ACRO379070250
2-Cloro-5-iodopiridina 98+%
2-Cloro-5-iodopiridina
Formula: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
Pto. de fusión: 96…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863635
Núm. CAS: 69045-79-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.0 %