2-Cloro-5-iodopiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B25271.03
B25271.06
B25271.14
B25271.03EA
33.7
EUR
B25271.03
B25271.06
B25271.14
2-Cloro-5-iodopiridina ≥98%
2-Cloro-5-iodopiridina
Purity: 98%
CAS No.: 69045-79-0
Molecular Formula: C5H3ClIN
Formula Weight: 239.44
Melting Point: 95-98°
Beilstein Reference: 108889
Formula:
C₅H₃ClIN MW: 239,44 g/mol Pto. de fusión: 95…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863635 Núm. CAS: 69045-79-0 |