2-Amino-3,5-dicloropiridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dicloro-2-piridilamina, 3,5-Dicloropiridin-2-amina
159380050 159380250 159381000
ACRO159380050EA 14.8 EUR
ACRO159380050 ACRO159380250 ACRO159381000
2-Amino-3,5-dicloropiridina 97%
2-Amino-3,5-dicloropiridina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Pto. de fusión: 80…82 °C
Número MDL: MFCD00006313
Núm. CAS: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Acid insoluble substances ≤0.05 % (in HCl)