2-Amino-3,5-dicloropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dicloro-2-piridilamina, 3,5-Dicloropiridin-2-amina
B21984.14
B21984.22
B21984.14EA
142
EUR
B21984.14
B21984.22
2-Amino-3,5-dicloropiridina 98%
2-Amino-3,5-dicloropiridina
Purity: 98%
CAS No.: 4214-74-8
Molecular Formula: C5H4Cl2N2
Formula Weight: 163.01
Odour: Unpleasant
Melting Point: 81-83°
Beilstein Reference: 119376
MDL No.: MFCD00006313
Formula:
C₅H₄Cl₂N₂ Pto. de fusión: 81…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006313 Núm. CAS: 4214-74-8 EINECS: 224-143-5 |