2-Amino-5-cloropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
103410250 103411000 103415000
ACRO103410250EA 49.4 EUR
ACRO103410250 ACRO103411000 ACRO103415000
2-Amino-5-cloropiridina 98%
2-Amino-5-cloropiridina
Formula: C₅H₅ClN₂
Pto. Ebullición: 127…128 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 134…138 °C
Densidad: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 160 °C
Número MDL: MFCD00006324
Núm. CAS: 1072-98-6
EINECS: 214-020-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Silver (Ag) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in HNO3)