2-Amino-5-cloropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Chloropyridin-2-amine, 5-Chloro-2-pyridylamine
A12063.14
A12063.22
A12063.36
A12063.14EA
48.2
EUR
A12063.14
A12063.22
A12063.36
2-Amino-5-cloropiridina 98%
2-Amino-5-cloropiridina
Purity: 98%
CAS No.: 1072-98-6
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: 135-138°
Boiling Point: 127-129°/21mm
Beilstein Reference: 108735
MDL No.: MFCD00006324
Formula:
C₅H₅ClN₂ MW: 128.56 g/mol Pto. Ebullición: 127…129 °C (21 mmHg) Pto. de fusión: 135…138 °C Densidad: 1.514 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 160 °C (320 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006324 Núm. CAS: 1072-98-6 EINECS: 214-020-4 |