2-Amino-6-cloropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Cloropiridin-2-amina, 6-Cloro-2-piridilamina
L19836.06
L19836.03
L19836.14
L19836.06EA
86.4
EUR
L19836.06
L19836.03
L19836.14
2-Amino-6-cloropiridina 98%
2-Amino-6-cloropiridina
Purity: 98%
CAS No.: 45644-21-1
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 108669
Formula:
C₅H₅ClN₂ MW: 128.56 g/mol Pto. de fusión: 69…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234068 Núm. CAS: 45644-21-1 |