3-Amino-2-cloropiridina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloropiridin-3-amina, 2-Cloro-3-piridilamina
103420100 103420500
ACRO103420100EA 35.5 EUR
ACRO103420100 ACRO103420500
3-Amino-2-cloropiridina 96%
3-Amino-2-cloropiridina
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128.56 g/mol
Pto. Ebullición: 263
Pto. de fusión: 77…82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006238
Núm. CAS: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to pink Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 81 °C
HPLC ≥95 %