3-Amino-2-cloropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cloropiridin-3-amina, 2-Cloro-3-piridilamina
A15830.09
A15830.18
A15830.30
A15830.09EA
26.7
EUR
A15830.09
A15830.18
A15830.30
3-Amino-2-cloropiridina ≥98%
3-Amino-2-cloropiridina
Purity: 98+%
CAS No.: 6298-19-7
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 185°(365°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 130-134°/22mm
Beilstein Reference: 109814
MDL No.: MFCD00006238
Formula:
C₅H₅ClN₂ MW: 128,56 g/mol Pto. Ebullición: 130…134 °C (22 mmHg) Pto. de fusión: 76…80 °C Pto. de inflamación: 185 °C (365 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006238 Núm. CAS: 6298-19-7 EINECS: 228-572-9 |