4-Amino-2-cloropiridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-4-aminopyridine
345450050 345450250 345451000
ACRO345450050EA 67.2 EUR
ACRO345450050 ACRO345450250 ACRO345451000
4-Amino-2-cloropiridina 97%
4-Amino-2-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060089
Núm. CAS: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %