4-Amino-2-cloropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cloropiridin-4-amina, 2-Cloro-4-piridilamina
B22098.06
B22098.14
B22098.06EA
71.6
EUR
B22098.06
B22098.14
4-Amino-2-cloropiridina 98%
4-Amino-2-cloropiridina
Purity: 98%
CAS No.: 14432-12-3
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Odour: Unpleasant
Melting Point: 91-94°
Boiling Point: 153°/5mm
Beilstein Reference: 108671
MDL No.: MFCD00060089
Formula:
C₅H₅ClN₂ MW: 128.56 g/mol Pto. Ebullición: 153 °C (5 mmHg) Pto. de fusión: 91…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060089 Núm. CAS: 14432-12-3 EINECS: 238-403-0 |