4-Amino-3,5-dicloropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dichloro-4-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-4-amine
B24725.06
B24725.14
B24725.06EA
35.5
EUR
B24725.06
B24725.14
4-Amino-3,5-dicloropiridina ≥98%
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 22889-78-7
Molecular Formula: C5H4Cl2N2
Formula Weight: 163.01
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 120547
Formula:
C₅H₄Cl₂N₂ MW: 163,01 g/mol Pto. de fusión: 159…163 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00125023 Núm. CAS: 22889-78-7 EINECS: 245-304-6 |