2-Cloropiridin-3-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11376.14
A11376.22
A11376.14EA
144
EUR
A11376.14
A11376.22
2-Cloropiridin-3-ol ≥98%
2-Cloropiridin-3-ol
Purity: 98%
CAS No.: 6636-78-8
Molecular Formula: C5H4ClNO
Formula Weight: 129.55
Melting Point: 168-172°
Beilstein Reference: 2216
Formula:
C₅H₄ClNO Pto. Ebullición: 212 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 168…172 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006235 Núm. CAS: 6636-78-8 EINECS: 229-635-3 |