6-Cloropiridin-2-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloropiridin-6-ol
A13164.14 A13164.22
A13164.14EA 67.8 EUR
A13164.14 A13164.22
6-Cloropiridin-2-ol ≥98%
6-Cloropiridin-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 16879-02-0 Molecular Formula: C5H4ClNO Formula Weight: 129.55 Flash Point: 163°(325°F) Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 108665 MDL No.: MFCD00006278
Formula: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Pto. de fusión: 129…131 °C
Pto. de inflamación: 163 °C (325 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006278
Núm. CAS: 16879-02-0
EINECS: 240-909-1