5-Cloropiridin-3-ol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L07568.06
L07568.14
L07568.06EA
48.6
EUR
L07568.06
L07568.14
5-Cloropiridin-3-ol ≥99%
5-Cloropiridin-3-ol
Purity: 99%
CAS No.: 74115-12-1
Molecular Formula: C5H4ClNO
Formula Weight: 129.55
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 1422550
Formula:
C₅H₄ClNO Pto. de fusión: 159…163 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006379 Núm. CAS: 74115-12-1 EINECS: 277-727-7 |