Piridina-2-carbonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cyanopyridine, 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile
A12900.22
A12900.36
A12900.22EA
58.1
EUR
A12900.22
A12900.36
Piridina-2-carbonitrilo ≥99%
Piridina-2-carbonitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 100-70-9
Molecular Formula: C6H4N2
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.5290
Odour: Characteristic
pH: 8.4
Melting Point: 26-28°
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 107710
MDL No.: MFCD00006218
Formula:
C₆H₄N₂ Pto. Ebullición: 212…214 °C Pto. de fusión: 26…28 °C Densidad: 1,081 Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006218 Núm. CAS: 100-70-9 EINECS: 202-880-3 |