Nicotinonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
110860050 110861000 110865000 110860025
ACRO110860050EA 27.9 EUR
ACRO110860050 ACRO110861000 ACRO110865000 ACRO110860025
Nicotinonitrilo 98%
Nicotinonitrilo
Formula: C₆H₄N₂
Pto. Ebullición: 206,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 47…51 °C
Densidad: 1,159 g/cm³
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00087130
Núm. CAS: 100-54-9
EINECS: 202-863-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to yellow Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %