Nicotinonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14850.0E
A14850.22
A14850.36
A14850.0EEA
486
EUR
A14850.0E
A14850.22
A14850.36
Nicotinonitrilo ≥98%
Nicotinonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 100-54-9
Molecular Formula: C6H4N2
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 84°(183°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 206-208°
Beilstein Reference: 107711
MDL No.: MFCD00006372
Formula:
C₆H₄N₂ Pto. Ebullición: 206…208 °C Pto. de fusión: 48…51 °C Densidad: 1,16 Pto. de inflamación: 84 °C (183 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00087130 Núm. CAS: 100-54-9 EINECS: 202-863-0 |