Isonicotinonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
110871000 110875000 110870025 110870250
ACRO110871000EA 33.3 EUR
ACRO110871000 ACRO110875000 ACRO110870025 ACRO110870250
Isonicotinonitrilo 98%
Isonicotinonitrilo
Formula: C₆H₄N₂
Pto. Ebullición: 196 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 77…81 °C
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006417
Núm. CAS: 100-48-1
EINECS: 202-856-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %