Isonicotinonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10286.09
A10286.0E
A10286.22
A10286.36
A10286.09EA
31
EUR
A10286.09
A10286.0E
A10286.22
A10286.36
Isonicotinonitrilo ≥98%
Isonicotinonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 100-48-1
Molecular Formula: C6H4N2
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 88°(190°F)
Odour: Pungent
pH: 6
Melting Point: 76-80°
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 107712
MDL No.: MFCD00006417
Formula:
C₆H₄N₂ Pto. Ebullición: 194…196 °C Pto. de fusión: 76…80 °C Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006417 Núm. CAS: 100-48-1 EINECS: 202-856-2 |