Isoniazida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
A10583.0B A10583.18 A10583.22 A10583.36
A10583.0BEA 247 EUR
A10583.0B A10583.18 A10583.22 A10583.36
Isoniazida ≥98%
Isoniazida
Purity: 98+% CAS No.: 54-85-3 Molecular Formula: C6H7N3O Formula Weight: 137.14 Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 119374 Merck Reference: 14,5186 MDL No.: MFCD00006426
Formula: C₆H₇N₃O
MW: 137.14 g/mol
Pto. de fusión: 169…174 °C
Densidad: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006426
Núm. CAS: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Índice Merck: 13,05205