Nicotinato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L03215.22
L03215.36
L03215.22EA
33.8
EUR
L03215.22
L03215.36
Nicotinato de etilo ≥99%
Nicotinato de etilo
Purity: 99%
CAS No.: 614-18-6
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Characteristic
Melting Point: 8-9°
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 122937
MDL No.: MFCD00006389
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. Ebullición: 223…224 °C Pto. de fusión: 8…9 °C Densidad: 1,107 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006389 Núm. CAS: 614-18-6 EINECS: 210-370-7 |