Nicotinato de metilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18713.0100 8.18713.0500 8.18713.9010
8.18713.0100EA 46.5 EUR
8.18713.0100 8.18713.0500 8.18713.9010
Nicotinato de metilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Nicotinato de metilo
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 209 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 39 °C
Densidad: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006388
Núm. CAS: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Índice Merck: 12,06174
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 39 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (25 °C)
Flash Point 95 °C