Isonicotinato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L03010.22
L03010.36
L03010.22EA
52.1
EUR
L03010.22
L03010.36
Isonicotinato de etilo ≥98%
Isonicotinato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 1570-45-2
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5010
Odour: Characteristic
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 122942
Merck Reference: 14,5187
MDL No.: MFCD00006428
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. Ebullición: 220 °C Densidad: 1,008 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006428 Núm. CAS: 1570-45-2 EINECS: 216-379-2 Índice Merck: 14,5187 |