Isonicotinato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
127061000 127065000
ACRO127061000EA 89.6 EUR
ACRO127061000 ACRO127065000
Isonicotinato de metilo 98%
Isonicotinato de metilo
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 207 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 8,5 °C
Densidad: 1,161 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006427
Núm. CAS: 2459-09-8
EINECS: 219-546-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % Diethyl carbonate
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %