Isonicotinato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23263.14
B23263.22
B23263.36
AB132158.0500
B23263.14EA
35.4
EUR
B23263.14
B23263.22
B23263.36
ABCRAB132158.0500
Isonicotinato de metilo ≥98%
Isonicotinato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 2459-09-8
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.5135
Odour: Characteristic
Melting Point: 8-8.5°
Boiling Point: 207-209°
MDL No.: MFCD00006427
Formula:
C₇H₇NO₂ Pto. Ebullición: 207…209 °C Densidad: 1,016 Pto. de inflamación: 82 °C (180 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006427 Núm. CAS: 2459-09-8 EINECS: 219-456-8 |