Ácido 2-piridincarboxílico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
131170250 131171000 131175000 131170025
ACRO131170250EA 27.7 EUR
ACRO131170250 ACRO131171000 ACRO131175000 ACRO131170025
Ácido 2-piridincarboxílico 99%
Ácido 2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₅NO₂
Pto. Ebullición: 293 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 136…139 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006293
Núm. CAS: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Índice Merck: 12,07557
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %