Ácido 2-piridincarboxílico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14749.14
A14749.22
A14749.36
A14749.14EA
25.7
EUR
A14749.14
A14749.22
A14749.36
Ácido 2-piridincarboxílico ≥99%
Ácido 2-piridincarboxílico
Purity: 99%
CAS No.: 98-98-6
Molecular Formula: C6H5NO2
Formula Weight: 123.11
Flash Point: 139°(232°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 109595
Merck Reference: 14,7403
MDL No.: MFCD00006293
Formula:
C₆H₅NO₂ Pto. Ebullición: 293 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 135…139 °C Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 139 °C (232 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006293 Núm. CAS: 98-98-6 EINECS: 202-719-7 Índice Merck: 14,7403 |