Ácido nicotínico (Niacin) ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 3-piridincarboxílico, Ácido piridina-3-carboxílico
A12683.30
A12683.0B
A12683.0I
A12683.30EA
39.7
EUR
A12683.30
A12683.0B
A12683.0I
Ácido nicotínico (Niacin) ≥99%
Ácido nicotínico (Niacin)
Purity: 99%
CAS No.: 59-67-6
Molecular Formula: C6H5NO2
Formula Weight: 123.11
Flash Point: 293°(559°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.4
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 2.7
Melting Point: 236-239°
Beilstein Reference: 109591
Merck Reference: 14,6525
MDL No.: MFCD00006391
Vitamin of the B complex with hypolipidemic properties occurring in various animal and plant tissues. Required by the body for the formation of coenzymes NAD and NADP
Formula:
C₆H₅NO₂ MW: 123,11 g/mol Pto. Ebullición: 258 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 236…239 °C Densidad: 1,4 Pto. de inflamación: 293 °C (559 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006391 Núm. CAS: 59-67-6 EINECS: 200-441-0 Índice Merck: 14,6525 |