Ácido nicotínico (Niacin) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Ácido 3-piridincarboxílico, Ácido piridina-3-carboxílico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18714.0100 8.18714.1000
8.18714.0100EA 46.9 EUR
8.18714.0100 8.18714.1000
Ácido nicotínico (Niacin) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido nicotínico (Niacin)
Formula: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Pto. Ebullición: 258
Pto. de fusión: 142
Densidad: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 193
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006391
Núm. CAS: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Índice Merck: 13,06552
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 18 g/l (20 °C)
Melting Point 236.6 °C
Molar Mass 123.11 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
Flash Point 193 °C
Density 1.47 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (18 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C Dust