Ácido isonicotínico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
122591000 122595000 122590025
ACRO122591000EA 47.3 EUR
ACRO122591000 ACRO122595000 ACRO122590025
Ácido isonicotínico 99%
Ácido isonicotínico
Formula: C₆H₅NO₂
Pto. Ebullición: 260 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 310…315 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006429
Núm. CAS: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Índice Merck: 13,05206
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -190° to -204° (20°C, 589 nm) (c=2,acetone)