Ácido isonicotínico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18109.0E
A18109.22
A18109.36
A18109.0EEA
520
EUR
A18109.0E
A18109.22
A18109.36
Ácido isonicotínico ≥99%
Ácido isonicotínico
Purity: 99%
CAS No.: 55-22-1
Molecular Formula: C6H5NO2
Formula Weight: 123.11
pH: 3.0-4.0
Melting Point: ca 310° subl.
Boiling Point: 260°/15mm
Beilstein Reference: 109599
Merck Reference: 14,5187
MDL No.: MFCD00006429
Formula:
C₆H₅NO₂ Pto. Ebullición: 260 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: ∼ 310 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006429 Núm. CAS: 55-22-1 EINECS: 200-228-2 Índice Merck: 14,5187 |