Ácido isonicotínico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00736.0005 8.00736.0250
8.00736.0005EA 34.1 EUR
8.00736.0005 8.00736.0250
Ácido isonicotínico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido isonicotínico
Formula: C₆H₅NO₂
Pto. Ebullición: 396 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 315…319 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006429
Núm. CAS: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Índice Merck: 13,05206
Order Now
Resultados test especificaciones
Hill Formula C₆H₅NO₂
Molar Mass 123.11 g/mol
Boiling point 260 °C (20 hPa)
Melting Point 315 - 319 °C
pH value 3 - 4 (6 g/l, H₂O, 20 °C) (saturated solution)
Bulk density 500 kg/m³
Solubility 6 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 5000 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly water endangering
R Phrase R 36
S Phrase S 22-24-26