Ácido 2-aminonicotinico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
104160050
104160250
ACRO104160050EA
43.3
EUR
ACRO104160050
ACRO104160250
Ácido 2-aminonicotinico 98%
Ácido 2-aminonicotinico
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Pto. de fusión: 295…297 °C Densidad: 1,545 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00006318 Núm. CAS: 5345-47-1 EINECS: 226-296-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
GC | ≥96.0 % |