Ácido 2-aminonicotinico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11195.14
A11195.06
A11195.22
A11195.14EA
136
EUR
A11195.14
A11195.06
A11195.22
Ácido 2-aminonicotinico ≥98%
Ácido 2-aminonicotinico
Purity: 98+%
CAS No.: 5345-47-1
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: ca 298° dec.
Beilstein Reference: 119031
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Pto. de fusión: ∼ 298 °C (desc.) Densidad: 1,545 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006318 Núm. CAS: 5345-47-1 EINECS: 226-296-3 |