Ácido 2-hidroxinicotinico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 1,2-dihidro-2-oxonicotínico
247220250 247221000
ACRO247220250EA 53.9 EUR
ACRO247220250 ACRO247221000
Ácido 2-hidroxinicotinico 98%
Ácido 2-hidroxinicotinico
Formula: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Pto. de fusión: 259…261 °C
Número MDL: MFCD00010100
Núm. CAS: 609-71-2
EINECS: 210-198-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 256 to 262 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %