Ácido 6-hidroxinicotinico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
156400250 156401000 156400050
ACRO156400250EA 70 EUR
ACRO156400250 ACRO156401000 ACRO156400050
Ácido 6-hidroxinicotinico 99%
Ácido 6-hidroxinicotinico
Formula: C₆H₅NO₃
Pto. de fusión: 314…316 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006277
Núm. CAS: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %