Ácido 6-hidroxinicotinico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15802.06
A15802.14
A15802.22
A15802.06EA
25.2
EUR
A15802.06
A15802.14
A15802.22
Ácido 6-hidroxinicotinico ≥98%
Ácido 6-hidroxinicotinico
Purity: 98%
CAS No.: 5006-66-6
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Melting Point: 314-316°
Beilstein Reference: 472182
Formula:
C₆H₅NO₃ Pto. de fusión: 314…316 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006277 Núm. CAS: 5006-66-6 EINECS: 225-682-9 |