Ácido piridina-2,3-dicarboxílico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Quinolinic acid
131851000 131850250 131855000
ACRO131851000EA 76.1 EUR
ACRO131851000 ACRO131850250 ACRO131855000
Ácido piridina-2,3-dicarboxílico 99%
Ácido piridina-2,3-dicarboxílico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 188…190 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006295
Núm. CAS: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Índice Merck: 12,08258
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
Phosphate (PO4) ≤1.0 ppm
Sulfate (SO4) ≤1.0 ppm
Silicate (as SiO2) ≤0.01 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.01 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test
Conductivity 2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1