Ácido piridina-2,3-dicarboxílico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Quinolinic acid
A11414.14
A11414.22
A11414.14EA
33.8
EUR
A11414.14
A11414.22
Ácido piridina-2,3-dicarboxílico ≥99%
Ácido piridina-2,3-dicarboxílico
Purity: 99%
CAS No.: 89-00-9
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: ca 188° dec.
Beilstein Reference: 137110
Merck Reference: 14,8073
MDL No.: MFCD00006295
Formula:
C₇H₅NO₄ Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 188 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006295 Núm. CAS: 89-00-9 EINECS: 201-874-8 Índice Merck: 14,8073 |