Ácido piridina-2,6-dicarboxílico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
131880250 131881000 131885000
ACRO131880250EA 33 EUR
ACRO131880250 ACRO131881000 ACRO131885000
Ácido piridina-2,6-dicarboxílico 99%
Ácido piridina-2,6-dicarboxílico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 248…250 °C
Pto. de inflamación: 188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006299
Núm. CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %