Ácido piridina-2,6-dicarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12263.14
A12263.22
A12263.36
A12263.14EA
28.2
EUR
A12263.14
A12263.22
A12263.36
Ácido piridina-2,6-dicarboxílico ≥98%
Ácido piridina-2,6-dicarboxílico
Purity: 98%
CAS No.: 499-83-2
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Flash Point: 188°(370°F)
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 131629
MDL No.: MFCD00006299
Formula:
C₇H₅NO₄ Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 245 °C (desc.) Pto. de inflamación: 188 °C (370 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006299 Núm. CAS: 499-83-2 EINECS: 207-894-3 |